Learn More
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole, TRC
Codice prodotto. 30481651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481651 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481651 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM219700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
CAS 24854-43-1
Formula molecolare C3H5N3S
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
SMILES Cn1cnnc1S
IUPAC Name 4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol
Molecular Weight (g/mol) 115.15
Peso formulazione 115.0204