Learn More
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole |
| CAS | 24854-43-1 |
| Formula molecolare | C3H5N3S |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7) |
| SMILES | Cn1cnnc1S |
| IUPAC Name | 4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.15 |
| Peso formulazione | 115.0204 |