Learn More
3-Mercaptophenol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10506484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10506484 1 g Bottiglia in vetro 1g
10506674 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506484 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398510010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40248-84-8
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.17
Numero MDL MFCD01317829
InChI Key DOFIAZGYBIBEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxythiophenol, 3-mercaptophenol, 3-hydroxybenzenethiol, phenol, 3-mercapto, m-hydroxy thiophenol, 3-hydroxy thiophenol, thioresorcin, 3-hydroxythiophenol 3-mercaptophenol, 3-sulphanylphenol, 3-mercapto phenol
PubChem CID 2736613
IUPAC Name 3-sulfanylphenol
SMILES OC1=CC(S)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercaptophenol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6300g/mL
Punti di ebollizione 135°C (35.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SHC6H4OH
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.63
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercaptophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.