Learn More
3-Mercaptophenol, TRC
Codice prodotto. 30475014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475014 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475014 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2544152.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercaptophenol
CAS 40248-84-8
Formula molecolare C6H6OS
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(S)c1
IUPAC Name 3-sulfanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Peso formulazione 126.0139