Learn More
3-Mercaptophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Mercaptophenol |
| CAS | 40248-84-8 |
| Formula molecolare | C6H6OS |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1cccc(S)c1 |
| IUPAC Name | 3-sulfanylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.18 |
| Peso formulazione | 126.0139 |