Learn More
Tocris Bioscience™ 3-Mercaptopicolinic acid hydrochloride
Codice prodotto. 18717786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18717786 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18717786 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7577/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Phospoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) inhibitor; inhibits gluconeogenesis
3-Mercaptopicolinic acid hydrochloride is a phospoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) inhibitor (IC50 = 7.5 μM at hPEPCK). Inhibits glucose synthesis. In vitro, 3-Mercaptopicolinic acid reduces proliferation of Treg cells, induces myogenic differentiation of C2C12 cells, and reduces colony growth formation of MCF7 cells. Also sensitizes melanoma cells to Vemurafenib (Cat. No. 7309) via inhibition of cytoplasmic PEPCK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Mercapto-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 320386-54-7
Quantità 50 mg
Bersaglio PCK1
Formula molecolare C6H5NO2S.HCl