Learn More
3-Mercaptopropionic acid, 99+%, ACROS Organics™
Catalog Number 10153220
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
107-96-0
C3H6O2S
106.14
MFCD00004897
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
6514
CHEBI:44111
3-sulfanylpropanoic acid
C(CS)C(=O)O
107-96-0
C3H6O2S
106.14
MFCD00004897
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
6514
CHEBI:44111
3-sulfanylpropanoic acid
C(CS)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Mercaptopropionic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.0°C to 19.0°C
Colore White
Densità 1.2180g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 111.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 124°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Iodimetry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HSCH2CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4910 to 1.4930
Quantità 100 mL
Beilstein 03,299
Gravità specifica 1.218
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 106.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercaptopropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.