Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 85%, Tech.
Codice prodotto. 10524121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10524121 50 g Bottiglia in vetro 50g
10219273 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174650500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4420-74-0
Formula molecolare C6H16O3SSi
Molecular Weight (g/mol) 196.34
Numero MDL MFCD00004901
InChI Key UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropane-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.443
Quantità 50 g
Beilstein 10, 148A
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viscosità 2 mPa.s ( 20°C)
Peso formulazione 196.34
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.