Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, 98%
Codice prodotto. 10791145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791145 25 g Bottiglia in vetro 25g
10214851 1 g Bottiglia in vetro 1g
10557431 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10791145 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338390250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-39-2
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00004719
InChI Key PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC Name 3-methoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 133°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H3COCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.445
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid