Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, TRC
Codice prodotto. 17989064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989064 5 g 5g
17928314 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17989064 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2665405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-39-2
Formula molecolare C4 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Sinonimo 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
IUPAC Name 3-methoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-1,2-propanediol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 106.063