Learn More
3-Methoxy-1-butanol, 99%
Codice prodotto. 10255220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10255220 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10295170 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10255220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125791000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2517-43-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2517-43-3
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00002931
InChI Key JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methoxy-1-butanol, 3-methoxybutanol, 1-butanol, 3-methoxy, methoxybutanol, ccris 8976, 1-butanol, 3-methoxy-,-, 1-butanol, 3-methoxy-, r, 3-methoxy-butanol, 3-methoxybutane-1-ol, 3-methoxybutyl alcohol
PubChem CID 17291
IUPAC Name 3-methoxybutan-1-ol
SMILES COC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-1-butanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -85.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OCH3)CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.4165
Quantità 100 mL
Numero UN 1987
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxy-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.