Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxy-2(1H)-pyridone |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 113.0°C to 115.0°C |
| Colore | White to Brown |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 125.13 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.