Learn More
3-Methoxy-2-methyl-N-phenylbenzamide-d3, TRC
Codice prodotto. 30465251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465251 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30465251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26460210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Formula molecolare C15 2H3 H12 N O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC Name 3-methoxy-N-phenyl-2-(trideuteriomethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 244.3
Peso formulazione 244.1291