Learn More
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid |
| CAS | 55289-06-0 |
| Formula molecolare | C9H10O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)O)c1C |
| IUPAC Name | 3-methoxy-2-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.17 |
| Peso formulazione | 166.063 |