Learn More
3-Methoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11986421 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11986421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-2-nitropyridine
CAS 20265-37-6
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 76°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C6H6N2O3
Quantità 25 g
Sinonimo 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
InChI Key LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-methoxy-2-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 154.13
PubChem CID 556063
Peso formulazione 154.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxy-2-nitropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.