Learn More
3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30470388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470388 2.5 g 2.50g
30468512 500 mg 500mg
30466502 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30470388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3318332.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103429-90-9
Formula molecolare C8H16O3
Molecular Weight (g/mol) 160.21
IUPAC Name (3-methoxy-3-methylbutyl) acetate
SMILES COC(C)(C)CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Peso formulazione 160.1099