Learn More
3-Methoxy-4-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30134615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134615 1 g 1g
30133855 5 g 5g
30004099 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3324101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16452-01-0
Formula molecolare C8 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 137.179
Sinonimo 3-Methoxy-4-methylbenzenamine, (3-Methoxy-4-methylphenyl)amine, 2-Methoxy-4-aminotoluene, 3-Methoxy-4-toluidine, 3-Methoxy-p-toluidine, 4-Amino-2-methoxytoluene, 4-Methyl-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-methylanisole
IUPAC Name 3-methoxy-4-methyl-aniline
SMILES COc1cc(N)ccc1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-4-methylaniline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Peso formulazione 137.0841