Learn More
3-Methoxy-4-methylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11486136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486136 25 g 25g
11466136 1 g 1g
11476136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11486136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22982.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7151-68-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7151-68-0
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00002566
InChI Key CEAVPXDEPGAVDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl benzoic acid, 3-methoxy-p-toluic acid; 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-4-methylbenzoicacid, pubchem2672, 5-carboxy-2-methylanisole, acmc-209oj0
PubChem CID 81579
IUPAC Name 3-methoxy-4-methylbenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC=C1C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
Punto di fusione 158°C to 160°C
Quantità 25 g
Beilstein 1938389
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%