Learn More
3-(Methoxy-d3)-1-propanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Methoxy-d3)-1-propanol |
| CAS | 86013-00-5 |
| Formula molecolare | C4H7D3O2 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | OCCCOC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | 3-(methoxy-d3)propan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 93.14 |
| Peso formulazione | 93.09 |