Learn More
3-Methoxy Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30477318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477318 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2624205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxy Desloratadine
CAS 165739-63-9
Formula molecolare C20 H21 Cl N2 O
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3
SMILES COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
IUPAC Name 8-chloro-3-methoxy-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 340.85
Peso formulazione 340.1342