Learn More
3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 203.0713 |
| Percent Purity | >95% |