Learn More
3-Methoxyaniline, Mikromol™
Descrizione
3-Methoxyaniline
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Anisidine (3-Methoxyaniline) |
| CAS | 536-90-3 |
| Nomi componenti o analita | 3-Anisidine (3-Methoxyaniline) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H9 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzenamine, 3-methoxy-, m-Anisidine (8CI), 3-Methoxybenzenamine, 1-Amino-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-aminobenzene, 3-(Methyloxy)aniline, 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Methoxyphenylamine, NSC 7631, m-Aminoanisole, m-Aminomethoxybenzene, m-Anisylamine, m-Methoxyaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(N)c1 |
| IUPAC Name | 3-methoxyaniline |
| Vedi altri risultati |