Learn More
3-Methoxybenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11445867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445867 25 g 25g
11425867 1 g 1g
11435867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24412.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10365-98-7
Formula molecolare C7H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00161359
InChI Key NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
IUPAC Name (3-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 158°C to 162°C
Quantità 25 g
Beilstein 2831223
Peso formulazione 151.96
Percent Purity 97%