Learn More
3-Methoxybenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11432170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432170 1 g 1g
11442170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432170 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28844.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58734-57-9 | Molecular Formula: C7H9NO3S | Molecular Weight: 187.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58734-57-9
Formula molecolare C7H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 187.21
Numero MDL MFCD08704579
InChI Key VBKIEQKVSHDVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14763060
IUPAC Name 3-methoxybenzenesulfonamide
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzenesulfonamide
Punto di fusione 131°C to 133°C
Quantità 1 g
Sinonimo 3-methoxybenzenesulphonamide, 3-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-methoxy, benzenesulfonamide,3-methoxy, 3-sulphamoylanisole, acmc-20alqa, m-methoxybenzensulfonamid, 3-aminosulphonyl anisole, benzenesulfonamide, 3-methoxy-9ci
Peso formulazione 187.22
Percent Purity 97%