Learn More
3-Methoxybenzenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778973
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
10130-74-2
C7H7ClO3S
206.65
MFCD01318155
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
2737504
3-methoxybenzenesulfonyl chloride
COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
10130-74-2
C7H7ClO3S
206.65
MFCD01318155
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
2737504
3-methoxybenzenesulfonyl chloride
COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.65
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.