Learn More
3-Methoxybenzenesulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 10433384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10433384 5 g Bottiglia in vetro 5g
10001404 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10433384 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398520050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10130-74-2
Formula molecolare C7H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 206.65
Numero MDL MFCD01318155
InChI Key JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
IUPAC Name 3-methoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 206.65
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.