Learn More
3-Methoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11383936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383936 5 g 5g
11373936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17050.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10130-74-2
Formula molecolare C7H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 206.64
Numero MDL MFCD01318155
InChI Key JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
IUPAC Name 3-methoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Densità 1.46
Punti di ebollizione 158°C to 159°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.557
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2093871
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 206.65
Percent Purity 97%