Learn More
3-Methoxybenzhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 11450017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450017 5 g 5g
11460017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20956.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5785-06-8
Numero MDL MFCD00007601
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzhydrazide
Punto di fusione 90°C to 94°C
Formula molecolare C10H16
Quantità 5 g
Beilstein 2092135
Sinonimo 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
InChI Key CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC Name (1S,4S)-3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
Molecular Weight (g/mol) 136.24
PubChem CID 6560154
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%