Learn More
3-Methoxybenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11499662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499662 50 g 50g
11409672 250 g 250g
11489662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499662 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10767.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
Solubility
Soluble in 95% ethanol (50 mg/ml), water (2 mg/ml at 25°C) and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-38-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00002499
InChI Key XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC Name 3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzoic acid
Punto di fusione 104°C to 108°C
Punti di ebollizione 170°C to 172°C (10 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 50 g
Beilstein 508838
Informazioni di solubilità Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol.
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzoic acid