Learn More
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422718
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422718 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0760
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzoic acid
CAS 586-38-9
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid
Informazioni di solubilità H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only