Learn More
3-Methoxybenzyl bromide, 98+%
Codice prodotto. 10218763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10218763 25 g Bottiglia in vetro 25g
10208763 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10218763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393110250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874-98-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-98-6
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00216590
InChI Key ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
PubChem CID 4067207
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzyl bromide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4360g/mL
Punti di ebollizione 152°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.436
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxybenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.