Learn More
3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15279656 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15279656 5 g 5g
15269656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279656 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450480050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 186550-26-5
Formula molecolare C13H11ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 282.75
InChI Key DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 10826798
IUPAC Name 4-(3-methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 81°C to 83°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 282.75
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.