Learn More
3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl, TRC
Codice prodotto. 30481587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481587 25 mg 25mg
30469965 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481587 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26167025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2154-32-7
Formula molecolare C10 H18 N O3
Molecular Weight (g/mol) 200.25
IUPAC Name methyl 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Peso formulazione 200.1287