Learn More
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10763223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763223 1 g Bottiglia in vetro 1g
10242532 5 g Bottiglia in vetro 5g
10617944 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10763223 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369830010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99769-19-4 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99769-19-4
Formula molecolare C8H9BO4
Molecular Weight (g/mol) 179.97
Numero MDL MFCD02093046
InChI Key ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxycarbonylphenylbaronic acid, methyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, m-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-carbomethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734714
IUPAC Name (3-methoxycarbonylphenyl)boronic acid
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187°C to 191°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.97
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.