Learn More
3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone, TRC
Codice prodotto. 30470665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30470665 100 mg 100mg
30472289 1 g 1g
30475588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30470665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM264230100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40800-90-6
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
IUPAC Name (3Z)-3-(methoxymethylidene)-1-benzofuran-2-one
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Peso formulazione 176.0473