Learn More
3-Methoxyphenethyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 10430734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10430734
Marca: Thermo Scientific Acros 182250010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5020-41-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5020-41-7
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00002893
InChI Key UPPGEJSCUZMCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-methoxyphenyl ethanol, 3-methoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-methoxy, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, m-methoxy, 3-methoxybenzeneethanol, m-methoxyphenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3-methoxybenzene, acmc-20abd2, 3-methoxyphenethylalcohol
PubChem CID 78724
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenethyl alcohol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0750g/mL
Punti di ebollizione 141.0°C to 143.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5381
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.075
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxyphenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.