Learn More
3-Methoxyphenol, Mikromol™
Codice prodotto. 18092200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18092200 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18092200 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0007.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methoxyphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Nomi componenti o analita 3-Methoxyphenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Guaiacol Imp. H (EP), 3-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity H
SMILES COc1cccc(O)c1
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 124.139 g/mol