Learn More
3-Methoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30465217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465217 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26530525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Formula molecolare C7 H8 O2
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP)
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Peso formulazione 124.0524