Learn More
3-Methoxyphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxyphenol |
| CAS | 150-19-6 |
| Formula molecolare | C7 H8 O2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(O)c1 |
| IUPAC Name | 3-methoxyphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.14 |
| Peso formulazione | 124.0524 |