Learn More
3-Methoxyphenyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 11445757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445757 5 g 5g
11455757 25 g 25g
11465757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24329.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18908-07-1
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.149
Numero MDL MFCD00002019
InChI Key NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
IUPAC Name 1-isocyanato-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densità 1.138
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.543
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 775986
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 99%