Learn More
3-Methoxyphenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11457397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457397 100 g 100g
11437397 5 g 5g
11447397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15090.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3125-64-2 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3125-64-2
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00040335
InChI Key WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densità 1.179
Punti di ebollizione 133°C to 134°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.639
Quantità 100 g
Numero UN UN2922
Beilstein 775987
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 165.22
Percent Purity 98%