Learn More
3-Methoxyphenylacetic acid, 99.5%
Codice prodotto. 10645942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645942 25 g Bottiglia in vetro 25g
10091280 5 g Bottiglia in vetro 5g
10703475 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10645942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126010250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1798-09-0
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00004334
InChI Key LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylacetic acid
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 73.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, I, 82
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.