Learn More
3-Methoxyphenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30483936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483936 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26577025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Formula molecolare C9 H10 O3
Quantità 25 g
Sinonimo Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063