Learn More
3-Methoxyphenylacetylene, 96%
Codice prodotto. 15471438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471438 250 mg 250mg
15451438 1 g 1g
15461438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55254.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132.16 g/mol
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a useful aromatic compound.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-70-7
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00160810
InChI Key ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
PubChem CID 640753
IUPAC Name 1-ethynyl-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylacetylene
Densità 1.04
Punti di ebollizione 204°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.555
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 96%