Learn More
3-Methoxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10602803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602803 1 g Bottiglia in vetro 1g
10485282 5 g Bottiglia in vetro 5g
10552042 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10602803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10365-98-7
Formula molecolare C7H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00161359
InChI Key NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734370
IUPAC Name (3-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149.0°C to 154.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 151.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.