Learn More
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10704482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10704482 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10704482 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00228DE
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 32025-65-3
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H8O3
Numero MDL MFCD08533286
Quantità 5 g
Sinonimo 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
InChI Key SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC Name 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 164.16
PubChem CID 21155397
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%