Learn More
3-Methoxyphenylisothiocyanate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10392963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10392963 10 g 10g
10483014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10392963 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00330EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 3125-64-2
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00040335
InChI Key WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylisothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.1790g/mL
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4NCS
Quantità 10 g
Peso formulazione 165.22
Percent Purity 97%