Learn More
3-Methoxypropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Methoxypropyl isothiocyanate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 50 g |
Peso formulazione | 131.2 |
Percent Purity | 97% |