Learn More
3-Methoxypropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methoxypropyl isothiocyanate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 131.2 |
| Percent Purity | 97% |