Learn More
3-Methoxypropyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11482238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482238 25 g 25g
11472238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482238 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15216.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17702-11-3
Formula molecolare C5H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 131.193
Numero MDL MFCD00022063
InChI Key UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-methoxypropane
SMILES COCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxypropyl isothiocyanate
Densità 1.03
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1751281
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 131.2
Percent Purity 98%